Få mere at vide
12,14-Dichlorodehydroabietic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12,14-Dichlorodehydroabietic acid |
| CAS | 65281-77-8 |
| Molekylær formel | C20H26Cl2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [1R-(1alpha,4abeta,10aalpha)]-6,8-dichloro-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-Phenanthrenecarboxylic acid, (1R,4aS,10aR)-6,8-Dichloro-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26Cl2O2/c1-11(2)16-14(21)10-13-12(17(16)22)6-7-15-19(13,3)8-5-9-20(15,4)18(23)24/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t15-,19-,20-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1c(Cl)cc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(=O)O)c1Cl |
| IUPAC navn | (1R,4aS,10aR)-6,8-dichloro-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthrene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.33 |
| Formel vægt | 368.131 |