Få mere at vide
(11Z,14Z)-Ethylikosa-11,14-dienoat, TRC
Artikelnummer. 30383732
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30383732 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30383732 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE10321525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (11Z,14Z)-Ethyl Icosa-11,14-dienoate
CAS 103213-62-3
Molekylær formel C22H40O2
Mængde 25 mg
Synonym (11Z,14Z)-11,14-Eicosadienoioc Acid Ethyl Ester, (Z,Z)-11,14-Eicosadienoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC navn ethyl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoat
Molekylvægt (g/mol) 336.55
Formel vægt 336.3028