Få mere at vide
(11Z,14Z)-Ethylikosa-11,14-dienoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11Z,14Z)-Ethyl Icosa-11,14-dienoate |
| CAS | 103213-62-3 |
| Molekylær formel | C22H40O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (11Z,14Z)-11,14-Eicosadienoioc Acid Ethyl Ester, (Z,Z)-11,14-Eicosadienoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11- |
| SMIL | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.55 |
| Formel vægt | 336.3028 |