Få mere at vide
(11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17910486
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17910486 100 mg
17900556 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17910486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0257.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
CAS 38089-93-9
Analyt- eller komponentnavne (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H23 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
InChI formel InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
SMIL CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
IUPAC navn 8-chloro-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ol
Molekylvægt (g/mol) 342.86
Mængde 100 mg
Formel vægt 342,1499 g/mol