Få mere at vide
(11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Beskrivelse
(11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine |
| CAS | 38089-93-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H23 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24 |
| IUPAC navn | 8-chloro-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ol |
| Vis mere |