Få mere at vide
(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17923466
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17923466 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17923466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3528.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Fluoro Desloratadine
CAS 298220-99-2
Analyt- eller komponentnavne 11-Fluoro Desloratadine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H20 Cl F N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP), Desloratadine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2
SMIL FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14
IUPAC navn 8-chlor-11-fluoro-11-piperidin-4-yl-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
Molekylvægt (g/mol) 330.83
Mængde 25 mg
Formel vægt 330,1299 g/mol