Få mere at vide
(11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol (Doxepinol), Mikromol™
Artikelnummer. 17992246
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17992246 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17992246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0032.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol (Doxepinol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
CAS 4504-88-5
Analyt- eller komponentnavne (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H23 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepin Imp. B (EP), Doxepin USP Related Compound B, Doxepin USP RC B, (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepinol, Doxepin Hydrochloride Impurity B (EP), Doxepin Impurity B (EP), Doxepin Related Compound B, Doxepin Hydrochloride Impurity B, Doxepin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn 11-[3-(dimethylamino)propyl]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ol
Molekylvægt (g/mol) 297.39
Mængde 50 mg
Formel vægt 297,1729 g/mol