Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglassæt, snapringhætte, klart glas, PE-hætte, silikone/PTFE-septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klarhed |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1.9 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukketype | Snap ring |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Vis mere |