Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring, integreret mikroindsats, glas, klar
Artikelnummer. 12672465 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve unitSize
12672465 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12672465
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kun til HPLC-applikationer.
  • 0,3 ml
  • Hætteglas med snapring
  • Base bundet
  • Flad bund
  • Integreret indsats
  • Glas
  • Klar
  • Universelt anvendelige hætteglas til næsten alle autosamplere, selv for dem med robothåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Base bundet
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Hydrolytisk glas (klasse I)
Volumen (metrisk) 0.39 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Snap/Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Stil Konisk integreret indsats
Volumen (metrisk) rest <3μ L
Volumen (metrisk) Virker 0.3 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.