Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring med integreret mikroindsats, rav
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Silaniseret |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 0.39 mL |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Snap/Crimp |
| Emballagetype | Polypropylen boks |
| Stil | Konisk integreret indsats |
| Volumen (metrisk) rest | <3μ L |
| Vis mere |