Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm snapring Micro-Vial , Plast
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,4 ml
0,9 ml
Farve:
Klarhed
Krystalklar
Ravgul
Materiale:
Polypropylen
TPX
Stil:
Indre kegle
Indvendig cylinder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Micro-Vial |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 0,9 ml |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Snap ring |
| Emballagetype | Polyethylen taske |
| Stil | Indvendig cylinder |
| Volumen (metrisk) rest | <25μ L |
| Vis mere |