Tekniske data
| Oversigt | Micro-Vial |
| Farve | Krystalklar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | TPX |
| Volumen (metrisk) | 0,4 ml |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Snap ring |
| Emballagetype | Polyethylen taske |
| Stil | Indre kegle |
| Volumen (metrisk) rest | <4μ L |
| Vis mere |