Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm snapring Micro-Vial , Plast
Artikelnummer. 11834940 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,4 ml
0,9 ml
Farve:
Klarhed
Krystalklar
Ravgul
Materiale:
Polypropylen
TPX
Stil:
Indre kegle
Indvendig cylinder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Materiale Stil unitSize
11834940 0,9 ml Klarhed Polypropylen Indvendig cylinder Pakke med 1000
11894930 0,4 ml Krystalklar TPX Indre kegle Pakke med 1000
11804940 0,4 ml Ravgul Polypropylen Indre kegle Pakke med 1000
11717597 0,4 ml Klarhed Polypropylen Indre kegle Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11834940
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales kun til HPLC-applikationer.
  • Hætteglas/lukkesystem anbefales kun til HPLC-applikationer
  • Universelt anvendelige hætteglas til næsten alle autosamplere, selv dem med robothåndtering
  • Hætteglas kan også krympes med en standard 11 mm aluminiumskrympeforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Micro-Vial
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 0,9 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Snap ring
Emballagetype Polyethylen taske
Stil Indvendig cylinder
Volumen (metrisk) rest <25μ L
Volumen (metrisk) Virker 0.64 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm