Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring, bred åbning, klar
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Grundstil:
Flad bund
Flat Bottom
Konisk bund, rund glasfod
Markeringssted:
Ja
Nej
No
Materiale:
Glas
Silanized Glass
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Specifications
Specifications
| Oversigt | CleanPack |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1.9 mL |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Hals stil | Snap ring |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Volumen (metrisk) rest | <100μ L |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.5 mL |
| Show More |