Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring, bred åbning, klar
Artikelnummer. 16338367 Shop alle Fisherbrand produkter
Grundstil:
Flad bund
Konisk bund, rund glasfod
Markeringssted:
Ja
Nej
Materiale:
Glas
Silaniseret glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16338367
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kun til HPLC-applikationer.
  • 1,5 ml
  • Snap ring
  • Glas
  • Klar
  • Universelt anvendelige hætteglas til næsten alle autosamplere, selv for dem med robothåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Micro-Vial
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.4 mL
Til brug med (applikation) HPLC
Hals stil Snap ring
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <4μ L
Volumen (metrisk) Virker 1 mL
Grundstil Konisk bund, rund glasfod
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Nej