Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring, bred åbning, klar
Artikelnummer. 15582310 Shop alle Fisherbrand produkter
Grundstil:
Flad bund
Konisk bund, rund glasfod
Markeringssted:
Ja
Nej
Materiale:
Glas
Silaniseret glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15582310
Kun til HPLC-applikationer.
  • 1.5mL
  • Snap Ring
  • Glass
  • Clear
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even for those with robotic handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Silanized
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Silaniseret glas
Volumen (metrisk) 1.9 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Snap Ring
Emballagetype Polypropylene Box
Volumen (metrisk) rest <100 μL
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Nej