Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring, bred åbning, klar
Artikelnummer. 11525894 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Grundstil:
Flad bund
Konisk bund, rund glasfod
Markeringssted:
Ja
Nej
Materiale:
Glas
Silaniseret glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Grundstil Markeringssted Materiale Pakningsstørrelse
11525894 Flad bund Nej Glas Pakke med 100
11535894 Flad bund Ja Glas Pakke med 100
11565904 Flad bund Nej Silaniseret glas Pakke med 100
15582310 Flad bund Nej Silaniseret glas Pakke med 100
16338367 Konisk bund, rund glasfod Nej Glas -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11525894
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kun til HPLC-applikationer.
  • 1,5 ml
  • Snap ring
  • Glas
  • Klar
  • Universelt anvendelige hætteglas til næsten alle autosamplere, selv for dem med robothåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CleanPack
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.9 mL
Til brug med (applikation) HPLC
Hals stil Snap ring
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <100μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm