Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring, bred åbning, rav
Artikelnummer. p-7113936 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11545894
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kun til HPLC-applikationer.
  • 1,5 ml
  • Snap ring
  • Glas
  • Ravgul
  • Universelt anvendelige hætteglas til næsten alle autosamplere, selv for dem med robothåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lappet
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.9 mL
Til brug med (applikation) HPLC
Hals stil Snap ring
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <100μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Ja