Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring, bred åbning, rav
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Micro-Vial |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1.4 mL |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Hals stil | Snap ring |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Volumen (metrisk) rest | <4μ L |
| Volumen (metrisk) Virker | 1 mL |
| Vis mere |