Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring, bred åbning, rav
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Silanized |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Silanized Glass |
| Volumen (metrisk) | 1.9 mL |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Snap Ring |
| Emballagetype | Polypropylene Box |
| Volumen (metrisk) rest | <100 μL |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.5 mL |
| Vis mere |