Få mere at vide
Fisherbrand™ 11mm Snap Cap Vial Kit, Clear Glass, PE Cap, Silicone/PTFE septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Clear
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- ND11
- Glass
- Clear
- Patched
- 1.5mL
- Snap Ring Cap
- Center hole
- Polyethylene
- Silicone/PTFE
- cross-slit
- 1.0mm thickness
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Transparent |
| Materiale (liner) | Silicone/PTFE |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 1.9 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polyethylene |
| Lukketype | Snap Ring |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Vis mere |