Få mere at vide
Fisherbrand™ 11mm Snap Cap Vial Kit, Clear Glass, PE Cap, Silicone/PTFE septum
Artikelnummer. 12970911 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Clear
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12970911
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND11
  • Glass
  • Clear
  • Patched
  • 1.5mL
  • Snap Ring Cap
  • Center hole
  • Polyethylene
  • Silicone/PTFE
  • cross-slit
  • 1.0mm thickness
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Transparent
Materiale (liner) Silicone/PTFE
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 1.9 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polyethylene
Lukketype Snap Ring
Højde (metrisk) 32 mm
Markeringssted Yes