Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm Push On Cap, til 11 mm Crimp Vials, fortyndet indtrængningsområde
Artikelnummer. 11836201 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve unitSize
11836201 Blå Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11836201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 11 mm PE Push On Cap
  • Blå
  • Med fortyndet indtrængningsareal
  • Snap-hætter er nemme at påføre og nemme at fjerne, eliminerer behovet for crimp- eller afdækningsværktøjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polyethylen
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Produkttype Tryk på hætten