Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm plastik Snap Ring Micro-Vial , Glas Micro-indsats
Artikelnummer. 11525924 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11525924 Ravgul Pakke med 100
11585914 Klar Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11525924
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales kun til HPLC-applikationer.
  • Hætteglas/lukkesystem anbefales kun til HPLC-applikationer
  • Universelt anvendelige hætteglas til næsten alle autosamplere, selv dem med robothåndtering
  • Hætteglas kan også krympes med en standard 11 mm aluminiumskrympeforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TopSert
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale TPX
Volumen (metrisk) 0.35 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Snap/Crimp
Emballagetype Polypropylen boks
Stil Konisk integreret indsats
Volumen (metrisk) rest <4μ L
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm