Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm plastik Snap Ring Micro-Vial , Glas mikroindsats, silaniseret
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TopSert |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Hydrolytisk glas (klasse I) |
| Volumen (metrisk) | 0.35 mL |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Snap/Crimp |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Stil | Konisk integreret indsats |
| Volumen (metrisk) rest | <4μ L |
| Vis mere |