Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE snapring tætning, gul, center hul, samlet septum
Artikelnummer. 11884910 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blue, White, Yellow
Rød, Hvid
Rød, Hvid, Gul
Red-Orange, Transparent, Yellow
Materiale (liner):
Natural Rubber/TEF
Silicone/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1.3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11884910
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hard
Materiale (liner) Natural Rubber/TEF
Farve Red-Orange, Transparent, Yellow
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polyethylene
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Snap Ring Cap