Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE snapring tætning, gul, center hul, samlet septum
Artikelnummer. 11804920 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå, hvid, gul, White, Yellow
Rød, Hvid
Rød, Hvid, Gul
Rød-orange, gennemsigtig, gul, Transparent, Yellow
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11804920
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hard
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Blå, hvid, gul, White, Yellow
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polyethylene
Forspaltet Yes
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Snap Ring Cap