Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE snapring tætning, gennemsigtig, center hul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Klarhed
Blå, Hvid, Klarhed
Klarhed
Klarhed, Rød-orange
Rød, Hvid, Klarhed
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,2 mm
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Redesign af låsetapper giver lettere påsætning og fjernelse af hætter
- Forstørret åbent område gør det muligt for nålen at trænge igennem hele hætteglasåbningen
- Tekstureret ydre overflade for lettere greb og forbedret detektion af autosamplere med optiske hætteglassensorer
- Fuldt kompatibel med alle Snap-It hætteglas
- Eliminer behovet for værktøj til krympning eller afdækning
- Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hård |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Rød, Hvid, Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Snap Ring Cap |