Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE snapring tætning, gennemsigtig, center hul, samlet septum
Artikelnummer. 12908010 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Klarhed
Blå, Hvid, Klarhed
Klarhed
Klarhed, Rød-orange
Rød, Hvid, Klarhed
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,2 mm
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12908010
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE Virginal
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polyethylene
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 0,2 mm
Type Snap Ring Cap