Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE Snap Ring Seal, Soft Cap version, Center Hul, Samlet septum
Artikelnummer. 16388367 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange, Blå
Beige, Rød-orange, Klarhed
Blå, Hvid
Blå, Hvid, Klarhed
Rød, Hvid, Blå
Rød, Hvid, Klarhed
Rød-orange, Klarhed
Rød-orange, Klarhed, Blå
Rød, Hvid, Gennemsigtig, White, Transparent
Forspaltet:
Ja
No
Y-cut
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Forspaltet Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) unitSize
16388367 Beige, Rød-orange, Blå No Rødt gummi/PTFE 1 mm -
11814930 Beige, Rød-orange, Klarhed No Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11854930 Rød, Hvid, Gennemsigtig, White, Transparent Y-cut Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11864930 Rød, Hvid, Blå Ja Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11595944 Beige, Rød-orange, Blå No Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 100
11824920 Rød-orange, Klarhed No Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
11834920 Rød, Hvid, Klarhed No Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11844920 Rød, Hvid, Klarhed No Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11854920 Blå, Hvid, Klarhed Ja Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11864920 Rød, Hvid, Blå No Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11874920 Rød-orange, Klarhed, Blå No Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
11884920 Rød, Hvid, Blå No Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11894920 Blå, Hvid Ja Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16388367
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Redesign af låsetapper giver lettere påsætning og fjernelse af hætter
  • Forstørret åbent område gør det muligt for nålen at trænge igennem hele hætteglasåbningen
  • Tekstureret ydre overflade for lettere greb og forbedret detektion af autosamplere med optiske hætteglassensorer
  • Fuldt kompatibel med alle Snap-It hætteglas
  • Eliminer behovet for værktøj til krympning eller afdækning
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Blød
Materiale (liner) Rødt gummi/PTFE
Farve Beige, Rød-orange, Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polyethylen
Forspaltet No
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Produkttype Snap Ring Cap