Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE Snap Ring Seal, Soft Cap version, Center Hul, Samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Blå
Beige, Rød-orange, Klarhed
Blå, Hvid
Blå, Hvid, Klarhed
Rød, Hvid, Blå
Rød, Hvid, Klarhed
Rød-orange, Klarhed
Rød-orange, Klarhed, Blå
Rød, Hvid, Gennemsigtig, White, Transparent
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Soft |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Rød, Hvid, Gennemsigtig, White, Transparent |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Forspaltet | Yes |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Type | Snap Ring Cap |