Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE Snap Ring Tætning, Rød, Centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
- Redesign af låsetapper giver lettere påsætning og fjernelse af hætter
- Forstørret åbent område gør det muligt for nålen at trænge igennem hele hætteglasåbningen
- Tekstureret ydre overflade for lettere greb og forbedret detektion af autosamplere med optiske hætteglassensorer
- Fuldt kompatibel med alle Snap-It hætteglas
- Eliminer behovet for værktøj til krympning eller afdækning
- Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hård |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Blå, Hvid, Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Forspaltet | Ja |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Produkttype | Snap Ring Cap |