Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE snapring tætning, grøn, center hul, samlet septum
Artikelnummer. 11874910 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå, Hvid, Grøn
Rød, Hvid, Grøn
Rød, hvid, grøn, White, Green
Rød-Orange, Transparent, Grøn, Transparent, Green
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11874910
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hard
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Rød-Orange, Transparent, Grøn, Transparent, Green
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polyethylene
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Snap Ring Cap