Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE snapring tætning, grøn, center hul, samlet septum
Artikelnummer. 11824930 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå, Hvid, Grøn
Rød, Hvid, Grøn
Rød, hvid, grøn, White, Green
Rød-Orange, Transparent, Grøn, Transparent, Green
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11824930
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Redesign af låsetapper giver lettere påsætning og fjernelse af hætter
  • Forstørret åbent område gør det muligt for nålen at trænge igennem hele hætteglasåbningen
  • Tekstureret ydre overflade for lettere greb og forbedret detektion af autosamplere med optiske hætteglassensorer
  • Fuldt kompatibel med alle Snap-It hætteglas
  • Eliminer behovet for værktøj til krympning eller afdækning
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hård
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Rød, Hvid, Grøn
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polyethylen
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Type Snap Ring Cap