Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE snapring tætning, blå, center hul, samlet septum
Artikelnummer. 11867301 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Farve:
Beige, Rød-orange, Blå
Blå, Hvid
Rød, Hvid, Blå
Rød-orange, Klarhed, Blå
Forspaltet:
Ja
Nej
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Farve Forspaltet Tykkelse (metrisk) unitSize
11867301 Naturgummi/TEF Rød-orange, Klarhed, Blå Nej 1 mm Pakke med 1000
11814910 Silikone/PTFE Rød, Hvid, Blå Nej 1,3 mm Pakke med 1000
11824910 Silikone/PTFE Rød, Hvid, Blå Nej 1 mm Pakke med 1000
11834910 Silikone/PTFE Blå, Hvid Ja 1 mm Pakke med 1000
16398367 Silikone/PTFE Rød, Hvid, Blå Ja 1,3 mm Pakke med 1000
16308377 Rødt gummi/PTFE Beige, Rød-orange, Blå Nej 1 mm -
15522320 Rødt gummi/PTFE Beige, Rød-orange, Blå Nej 1 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11867301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Redesign af låsetapper giver lettere påsætning og fjernelse af hætter
  • Forstørret åbent område gør det muligt for nålen at trænge igennem hele hætteglasåbningen
  • Tekstureret ydre overflade for lettere greb og forbedret detektion af autosamplere med optiske hætteglassensorer
  • Fuldt kompatibel med alle Snap-It hætteglas
  • Eliminer behovet for værktøj til krympning eller afdækning
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hård
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Rød-orange, Klarhed, Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polyethylen
Forspaltet Nej
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Produkttype Snap Ring Cap