Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm PE snapring tætning, blå, center hul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Farve:
Beige, Rød-orange, Blå
Blå, Hvid
Rød, Hvid, Blå
Rød-orange, Klarhed, Blå
Forspaltet:
Ja
Nej
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1.3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Redesign af låsetapper giver lettere påsætning og fjernelse af hætter
- Forstørret åbent område gør det muligt for nålen at trænge igennem hele hætteglasåbningen
- Tekstureret ydre overflade for lettere greb og forbedret detektion af autosamplere med optiske hætteglassensorer
- Fuldt kompatibel med alle Snap-It hætteglas
- Eliminer behovet for værktøj til krympning eller afdækning
- Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hård |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Rød, Hvid, Blå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Forspaltet | Nej |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Snap Ring Cap |