Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm ikke-samlet klar krympetop& Snap-It Autosampler hætteglassæt
Artikelnummer. 12483788
Skift visning
Markeringssted:
Ja
Nej
Lukningsfarve:
Blå
Klar
Lyserød
Sølv
Sølv
Lukketype:
Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul
Crimp cap, åben top, 5,5 mm hul
Krimphætte, åben top, 6 mm hul
Snap cap, åben top, 6 mm hul
Snap-It Hætte, åben top, 6 mm hul
Septum:
Blød blå silikone/PTFE
PTFE/Gummi
PTFE/Rød gummi
PTFE/Silikone
PTFE/rødt gummi
Rød PTFE/Hvid Silikone
Seal 2000
Silikone/PTFE
Type 7 gummi/PTFE
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 500
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Markeringssted Lukningsfarve Lukketype Septum Unit Size
12483788 Nej Klar Snap-It Hætte, åben top, 6 mm hul Rød PTFE/Hvid Silikone Pakke med 100
10220435 Ja Blå Krimphætte, åben top, 6 mm hul PTFE/Silikone Pakke med 100
13181763 Nej Lyserød Snap cap, åben top, 6 mm hul PTFE/Gummi Pakke med 100
12400098 Nej Sølv Crimp cap, åben top, 5,5 mm hul PTFE/Rød gummi Pakke med 500
12443808 Nej Sølv Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul PTFE/rødt gummi Pakke med 100
10547815 Ja Sølv Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul PTFE/rødt gummi Pakke med 100
12473808 Nej Sølv Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul PTFE/rødt gummi Pakke med 500
12403818 Ja Sølv Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul PTFE/rødt gummi Pakke med 500
12413818 Nej Sølv Crimp cap, åben top, 5,5 mm hul Seal 2000 Pakke med 100
12453788 Nej Klar Snap cap, åben top, 6 mm hul PTFE/Rød gummi Pakke med 100
12671096 Nej Lyserød Snap cap, åben top, 6 mm hul PTFE/Silikone Pakke med 100
11508220 Ja Sølv Krimphætte, åben top, 6 mm hul Type 7 gummi/PTFE Pakke med 100
11528220 Ja Sølv Krimphætte, åben top, 6 mm hul Blød blå silikone/PTFE Pakke med 100
11573790 Ja Blå Snap cap, åben top, 6 mm hul PTFE/Silikone Pakke med 100
11563790 Ja Blå Snap cap, åben top, 6 mm hul PTFE/Gummi Pakke med 100
11543790 Ja Sølv Krimphætte, åben top, 6 mm hul PTFE/Gummi Pakke med 100
11518220 Ja Sølv Krimphætte, åben top, 6 mm hul PTFE/Silikone Pakke med 100
11588220 Ja Sølv Krimphætte, åben top, 6 mm hul PTFE/Silikone Pakke med 100
11568220 Ja Sølv Krimphætte, åben top, 6 mm hul Type 7 gummi/PTFE Pakke med 100
11598210 Ja Sølv Krimphætte, åben top, 6 mm hul PTFE/Gummi Pakke med 100
11583790 Ja Sølv Krimphætte, åben top, 6 mm hul Silikone/PTFE Pakke med 100
12420058 Nej Sølv Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul PTFE/rødt gummi Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Product Code. 12483788 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. C401173
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
View all promotions
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge dette bekvemmelighedssæt. Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge.
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering ved brug Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience-sæt (usamlet). Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge. Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen. Klare bakker for at gøre det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • 2 ml, 12x 32 mm hætteglas
  • Valg af hætteglas og formonterede tætninger med septa
  • Pakket i to rums bordopbevaringsbakker
  • Inkluder matchede mængder af hætteglas og Snap-It hætter med præmonteret septa
  • Alle varer forbliver støvfrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Klar
Oversigt klart glas; Septum: PTFE/Silicone
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Klar
Materiale Glas, PTFE, Silikone
Forspaltet Nej
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Rød PTFE/Hvid Silikone
Inkluderer Hætteglas: C4011-5, lukning: C4011-54
nr. pr. pakke 100 Pk.
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Snap-It Hætte, åben top, 6 mm hul
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej
Septa-størrelse (metrisk) 11 mm
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Usamlet snap cap ampul bekvemmelighedssæt
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.