Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Kromatografi autosampler hætteglas og lukkesæt
- Thermo Scientific™ 11 mm ikke-samlet klar krympetop& Snap-It Autosampler hætteglassæt
Thermo Scientific™ 11 mm ikke-samlet klar krympetop& Snap-It Autosampler hætteglassæt
Artikelnummer. 12443808| Artikelnummer. | Markeringssted | Lukningsfarve | Lukketype | Septum | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12443808 | Nej | Sølv | Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul | PTFE/rødt gummi | Pakke med 100 |
| 10220435 | Ja | Blå | Krimphætte, åben top, 6 mm hul | PTFE/Silikone | Pakke med 100 |
| 13181763 | Nej | Lyserød | Snap cap, åben top, 6 mm hul | PTFE/Gummi | Pakke med 100 |
| 12400098 | Nej | Sølv | Crimp cap, åben top, 5,5 mm hul | PTFE/Rød gummi | Pakke med 500 |
| 10547815 | Ja | Sølv | Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul | PTFE/rødt gummi | Pakke med 100 |
| 12473808 | Nej | Sølv | Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul | PTFE/rødt gummi | Pakke med 500 |
| 12403818 | Ja | Sølv | Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul | PTFE/rødt gummi | Pakke med 500 |
| 12413818 | Nej | Sølv | Crimp cap, åben top, 5,5 mm hul | Seal 2000 | Pakke med 100 |
| 12453788 | Nej | Klar | Snap cap, åben top, 6 mm hul | PTFE/Rød gummi | Pakke med 100 |
| 12483788 | Nej | Klar | Snap-It Hætte, åben top, 6 mm hul | Rød PTFE/Hvid Silikone | Pakke med 100 |
| 12671096 | Nej | Lyserød | Snap cap, åben top, 6 mm hul | PTFE/Silikone | Pakke med 100 |
| 11508220 | Ja | Sølv | Krimphætte, åben top, 6 mm hul | Type 7 gummi/PTFE | Pakke med 100 |
| 11528220 | Ja | Sølv | Krimphætte, åben top, 6 mm hul | Blød blå silikone/PTFE | Pakke med 100 |
| 11573790 | Ja | Blå | Snap cap, åben top, 6 mm hul | PTFE/Silikone | Pakke med 100 |
| 11563790 | Ja | Blå | Snap cap, åben top, 6 mm hul | PTFE/Gummi | Pakke med 100 |
| 11543790 | Ja | Sølv | Krimphætte, åben top, 6 mm hul | PTFE/Gummi | Pakke med 100 |
| 11518220 | Ja | Sølv | Krimphætte, åben top, 6 mm hul | PTFE/Silikone | Pakke med 100 |
| 11588220 | Ja | Sølv | Krimphætte, åben top, 6 mm hul | PTFE/Silikone | Pakke med 100 |
| 11568220 | Ja | Sølv | Krimphætte, åben top, 6 mm hul | Type 7 gummi/PTFE | Pakke med 100 |
| 11598210 | Ja | Sølv | Krimphætte, åben top, 6 mm hul | PTFE/Gummi | Pakke med 100 |
| 11583790 | Ja | Sølv | Krimphætte, åben top, 6 mm hul | Silikone/PTFE | Pakke med 100 |
| 12420058 | Nej | Sølv | Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul | PTFE/rødt gummi | Pakke med 100 |
Brug rabatkode 27993
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27993" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering ved brug Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience-sæt (usamlet). Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge. Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen. Klare bakker for at gøre det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- To-rums bordopbevaringsbakke
- Inkluder matchede mængder af hætteglas og sølvaluminiumforseglinger med præmonterede skillevægge
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sølv |
| Oversigt | klart glas; PTFE/Rød Gummi septum |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas, PTFE, Gummi |
| Forspaltet | Nej |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/rødt gummi |
| Inkluderer | Hætteglas: C4011-1, lukning: C4011-1AP |
| nr. pr. pakke | 100 Pk. |
| Volumen (metrisk) i alt | 2 mL |
| Lukningsmateriale | Aluminium |
| Lukketype | Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul |
| Lukkestørrelse | 11 mm |
| Markeringssted | Nej |
| Septa-størrelse (metrisk) | 11 mm |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Produkttype | Usamlet Crimp Top Vial Bekvemmelighedssæt |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.