Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm ikke-samlet klar krympetop& Snap-It Autosampler hætteglassæt
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge dette bekvemmelighedssæt. Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge.
Brand:  Thermo Scientific™ C4012-88
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12400098
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering ved brug Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience-sæt (usamlet). Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge. Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen. Klare bakker for at gøre det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Include 100 vials (2mL) and separately packed assembled aluminum seals with PTFE/red rubber septa
  • Two-compartment benchtop storage tray
  • All items remain handy and dust free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Silver
12 mm
Glass, PTFE, Rubber
2 mL
Vial: C4012-1, Closure: C4011-1AHP
2 mL
Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole
Unassembled Crimp Top Vial Convenience Kit
No
Clear Glass; Aluminum seal, PTFE/Red Rubber septum; 2mL
Clear
No
PTFE/Red Rubber
500 Pk.
Aluminum
32 mm
11 mm
11 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 11 mm ikke-samlet klar krympetop& Snap-It Autosampler hætteglassæt > Clear Glass; Aluminum seal, PTFE/Red Rubber septum; 2mL
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.