Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm ikke-samlet klar krympetop& Snap-It Autosampler hætteglassæt
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge dette bekvemmelighedssæt. Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge.
Brand: Thermo Scientific™ 2-RV8-CP
Beskrivelse
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering ved brug Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience-sæt (usamlet). Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge. Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen. Klare bakker for at gøre det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Easy application and removal
- Improved sealing against sample evaporation
Tekniske data
Blue | |
12 mm | |
Glass | |
2 mL | |
Vial: 2-RV, Closure: 11-PSN(B)-8RT1 | |
2 mL | |
Snap Cap, Open Top, 6 mm hole | |
Unassembled Snap Cap Vial Convenience Kit | |
Yes |
Convenience Kit, Wide Opening Snap Vial | |
Clear | |
No | |
PTFE/Rubber | |
100 Pk. | |
Polyethylene | |
32 mm | |
11 mm | |
11 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.