Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm ikke-samlet klar krympetop& Snap-It Autosampler hætteglassæt
Artikelnummer. 10220435
Yes, Blue, Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole, PTFE/Silicone, Pakke med 100
Markeringssted:
Ja
Nej
No
Yes
Lukningsfarve:
Blue
Clear
Klar
Pink
Sølv
Silver
Lukketype:
Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul
Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole
Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole
Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
Snap-It Hætte, åben top, 6 mm hul
Septum:
PTFE/Red Rubber
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/rødt gummi
Rød PTFE/Hvid Silikone
Seal 2000
Silicone/PTFE
Soft Blue Silicone/PTFE
Type 7 Rubber/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 10220435
Brand: Thermo Scientific™ 60180597
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge dette bekvemmelighedssæt. Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge.
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering ved brug Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience-sæt (usamlet). Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge. Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen. Klare bakker for at gøre det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Choose from a variety of autosampler vial kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blue
Oversigt Convenience Kit, Wide Opening Crimp Top
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Clear
Materiale Glass
Forspaltet No
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Silicone
Inkluderer Vial: 60180-502, Closure: 60180-526
nr. pr. pakke 100 Pk.
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Aluminum
Lukketype Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole
Højde (metrisk) 32 mm
Type Unassembled Crimp Top Vial Convenience Kit
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Yes
Septa-størrelse (metrisk) 11 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 11 mm ikke-samlet klar krympetop& Snap-It Autosampler hætteglassæt >