Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Vial Kit, klart glas, aluminiumshætte, Naturgummi/PTFE septum
Artikelnummer. p-7113965 Shop alle Fisherbrand produkter
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Naturgummi/butyl/TEF
Inkluderer:
11 09 0356 + 11 03 0300
11 09 0356 + 11 03 0535
11 09 0476 + 11 03 0300
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12696655
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND11
  • Glas
  • Klar
  • 1,5 ml
  • Crimp Cap
  • Center hul
  • aluminium
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klarlakeret
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2 mL
Inkluderer 11 09 0356 + 11 03 0300
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Markeringssted Nej