Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm krympehætteglassæt, ravfarvet glas, aluminiumshætte, silikone/PTFE septum, præ-krympet
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Ravgul
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klarlakeret |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Hydrolytisk glas (klasse I) |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Aluminium |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Vis mere |