Få mere at vide
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Amber Glass, aluminum Cap, Natural Rubber/PTFE septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Clear Lacquered |
| Materiale (liner) | Natural Rubber/TEF |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Aluminum |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Vis mere |