Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm krympehalshætteglas, klart glas, integreret mikroindsats
Artikelnummer. 11565894 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11565894 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11565894
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard hætteglas til GC og HPLC.
  • 11 mm Crimp Neck Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Top Bonded
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0.4 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Stil Konisk
Volumen (metrisk) rest <1μ L
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm