Tekniske data
| Oversigt | Microliter |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Crimp |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Stil | Indre kegle |
| Volumen (metrisk) rest | <8μ L |
| Vis mere |