Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med krympehals, ravfarvet glas
Product Code. 11545884 Shop All Fisherbrand Traceable Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
0,4 ml
1,85 ml
2 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Grundstil:
Flad bund
Konisk, flad bund
missing translation for 'unitSize':
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Farve Grundstil missing translation for 'unitSize'
11545884 2 ml Ravgul Flad bund Pakke med 100
10678005 0,4 ml Ravgul Konisk, flad bund Pakke med 100
11525904 1,85 ml Klar Flad bund Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11545884
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Standard hætteglas til GC og HPLC.
  • 11 mm
  • Krympe hals
  • Flad bund
  • Glas
  • Ravgul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <100μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm