Få mere at vide
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Artikelnummer. 12900921 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12900921
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND1
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
• Natural Rubber/Butyl/TEF• • blue• 45° shore A• ND11• 1.0mmReusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blue
Materiale (liner) Natural Rubber/Butyl/TEF
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Hydrolytic Glass (Class I)
Volumen (metrisk) 2 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Aluminum
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Markeringssted No