Få mere at vide
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Artikelnummer. p-7113961 Shop alle Fisherbrand produkter
Materiale (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12910921
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND1
  • Glass
  • Clear
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klarlakeret
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type 1. hydrolytisk klasse
Markeringssted Nej