Få mere at vide
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Artikelnummer. 12940921 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
12940921 Naturgummi/TEF 1,3 mm Pakke med 100
12910921 Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 100
12930921 Naturgummi/Butyl/TEF 1 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12940921
Forventet forsendelse: 21-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND1
  • Glass
  • Clear
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klarlakeret
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Crimp Cap
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype 1. hydrolytisk klasse