Få mere at vide
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klarlakeret |
| Materiale (liner) | Naturgummi/TEF |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Aluminium |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Vis mere |